Learn More
Cesium Chloride, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
Descrizione
- For Density Gradient Centrifugation; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium Chloride |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 168.36 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 3.99kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cesium chloride