Learn More
Cesium methanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11935891
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2550-61-0
Formula molecolare CH3CsO3S
Molecular Weight (g/mol) 228
InChI Key DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
PubChem CID 5148066
IUPAC Name cesium;methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium methanesulfonate
Punto di fusione 262.0°C to 264.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 228
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium methanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.