Learn More
Cesium nitrate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
35.48€ - 1029.12€
Identificatori chimici
CAS | 7789-18-6 |
---|---|
Formula molecolare | CsNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 194.909 |
Numero MDL | MFCD00010963 |
InChI Key | NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j |
PubChem CID | 62674 |
IUPAC Name | cesium;nitrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11372388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014440.06 |
5 g |
35.48€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11392388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014440.14 |
25 g |
98.09€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11382388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014440.22 |
100 g |
242.21€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11302398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014440.36 |
500 g |
1029.12€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-18-6 | |
194.909 | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
62674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
CsNO3 | |
MFCD00010963 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
cesium;nitrate |
Specifica
(decomposition) | |
414°C | |
White | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00010963 | |
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] | |
194.909 | |
194.91 | |
1.55 | |
White crystalline powder |
Cesium nitrate | |
7789-18-6 | |
Crystalline | |
CsNO3 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
cesium;nitrate | |
62674 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
3.68 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P220-P221-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P308+P313-P330-P370+P378q-P370+P380+P375-P372-P501c
H271-H302-H361f
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures