Learn More
Cesium Sulfate, ≥99%, Grade I, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cesium sulfate |
Colore | White |
pH | 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C) |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 50 g |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 361.87g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Imballaggio | Poly bottle |
Densità | 4.243g/mL at 25°C |