Learn More
Cytiva cGMP Direct BioTrak™ EIA
Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
96 determinazioni
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Dual range: 2–512 fmol/well [acetylation], 50–12 800 fmol/well [non-acetylation]
- Sensitivity: 14pg/mL [acetylation], 161pg/mL [non-acetylation]
- One-day protocol
- Flexible method-choice of assay protocols
- Rapid assay protocol
- Non-radioactive
- Precise and accurate measurement
- Ready-to-use substrate
- Color coded reagents
Specifications
Specifications
| Assay Sensitivity | 14 pg/ml |
| Product Type | cGMP direct Biotrak EIA |
| Sufficiente per | Micropiastra a 96 pozzetti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Saggio immunoenzimatico per misurazione cGMP diretta |
| Contenuto kit | Acetylation reagents, Lysis reagents |
| Quantità | 96 determinazioni |
| Requisiti di stoccaggio | Da 2° a 8 °C |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1