Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace LF 1300 Series with B500 Controller
Combined insulation of refractory bricks in the corners and low heat storage and quickly cooling fiber material. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
10520.00€ - 17580.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo B500
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17307939
Vedere i documenti
Nabertherm™
LF0232NKNE
15 L
10520.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17347939
Vedere i documenti
Nabertherm™
LF0332NKNE
30 L
12300.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17387939
Vedere i documenti
Nabertherm™
LF0632NKNE
60 L
14230.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17327949
Vedere i documenti
Nabertherm™
LF1232NKNE
120 L
17580.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1300°C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • High-quality non-classified fiber insulation with corner bricks for shorter heating and cooling times
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifica
Specifica
B500
1300°C