Learn More
Charcoal, Technical, Decolourising Powder, ActIVated, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10000050
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL 133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Punto di fusione 3652°C
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 12g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Charcoal, Activated
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.