Learn More
Eppendorf™ Basi di ricarica
Adapt charging stand 4880 000.026 to store and charge a variety of different liquid handling devices. Eppendorf Charging Cradles are designed for use with Eppendorf charger carousels.
Marca:  Eppendorf™ 4880602000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10700kg
Codice prodotto. 10462750
  • 60.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Charger shell for charger carousel (4880 000.026) 
  • Adapter for Multipette
Specifica
Specifica
Charger carousel (4880 000.026) and stand (4880 000.000)
1 Each