Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca:  Thermo Scientific™ 201240
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg
Codice prodotto. 10298002
  • 1930.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6″ (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Caratteristiche:
  • registratore settimanale
  • Funzionamento fino a -150°°C
  • Installazione in sede o in fabbrica
Informazioni sull'ordinazione:
  • Per le unità installate in sede, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato
Specifica
Specifica
Ink Chart Recorder, Field installed
-150°C
7 Days
Chart Recorder
TSE/TSD Series, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Recorder