Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca: Thermo Scientific™ FCR567R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6″ (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Caratteristiche:- registratore settimanale
- Funzionamento fino a -150°°C
- Installazione in sede o in fabbrica
Informazioni sull'ordinazione:
- Per le unità installate in sede, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato
Specifica
Inkless Chart Recorder, Field Installed | |
-150°C | |
7 Days |
Chart Recorder | |
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | |
Recorder |