Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparators 2-in-1 Test Kits
Codice prodotto. 10739355
Click to view available options
Range:
6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cl2
6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cu
6.5 to 8.4 pH, 0 to 4 mg/L Cl2
6.5 to 8.4 pH, 0 to 5 mg/L Br
6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2
Descrizione:
pH Value
Copper
pH Value
Bromine
pH value
Chlorine
pH value
Chlorine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10739355
Marca: Lovibond™ 147235
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform water analysis quickly and easily. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Test Kits are highly accurate and incorporate a user-friendly colorimetric scale. Each kit indicates a combination of pH and another measure.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents with a minimm guaranteed shelf life of 5/10 years
  • Rotate continuous gradient color wheel to obtain a color match with the reacted sample
  • Printed continuous gradient color discs provide accurate measurements without "exrapolating" between discrete color blocks
Specifica
Descrizione pH Value
Copper
Range 6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cu
Metodo test Colorimetric
Tipo 2 in 1 Test Kit