Learn More
Hanna Instruments™ Termometro digitale Checktemp
Digital thermometer with stainless steel penetration probe that delivers high accuracy temperature measurements over a wide temperature range without worrying about breakage or condensation.
67.00€ - 90.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | AISI 316, compatibilità HACCP |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Didattica, alimenti (conservazione, trasporto, produzione, cottura), laboratorio |
Include | Sonda |
Risoluzione | 0.1 °C |
Product Type | Digital Thermometer |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Diametro sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Diametro sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15350684
|
Hanna Instruments™
HI98501N |
3.6 mm |
67.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13039322
|
Hanna Instruments™
HI98501 |
105 mm | 3 mm |
67.15€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15379353
|
Hanna Instruments™
HI98509N |
110 mm | 3 mm |
90.50€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Unique calibration check feature
- Unique high accuracy of ±0.3°C between the critical range of -20°C to 90°C
- Choice of models with fixed probe or probe on 1m cable
Specifica
AISI 316, compatibilità HACCP | |
Sonda | |
Digital Thermometer | |
-50°C | |
Sì | |
Digital |
Didattica, alimenti (conservazione, trasporto, produzione, cottura), laboratorio | |
0.1 °C | |
150°C | |
-50°C to +150°C | |
±0.3°C |