Learn More
WTW™ Kit di analisi per COD (richiesta chimica d'ossigeno)
Click to view available options
Range:
13 a 20 °C
20 to 1500 mg/L
200 to 15,000 mg/L
25 to 1500 mg/L
300 to 3500 mg/L
4 to 40 mg/L
4 to 5 at 25°C
6 a 20 °C
9 at 20°C
Dimensione della confezione:
0.75kg
136g
400mL
75 GR
pezzi 25
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
- Safe determinations of COD in water
- Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
- For waste water, production control, ground water, surface water
- For PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex photometers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, controllo della produzione, acque freatiche, acque di superficie |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 200 |
| Range | 6 a 20 °C |
| Tipo | Kit reagente per test diossido di cloro (ClO2) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COD Cell Test Method: photometric 500 - 10000 mg/l Spectroquant
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311 + H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.