missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Chemical Spill Kits

Codice prodotto. 10718035
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
26 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10718035

Marca: 3M™ 7000088393

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This chemical spill kit helps make sure you are ready with everything you need to clean up hazardous chemical spills quickly in an emergency situation.

  • Ideal for rapid response to chemical spill containment and cleanup
  • Cleans up hazardous chemical spills, drips and leaks
  • Suitable for use with most chemicals
  • Promotes safety on the site
  • Easy to dispose of
  • A selection of 3M chemical sorbents of varying formats is included as well as cleanup bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 26 L
Tipo Chemical Spill Kit
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning up hazardous chemical spills, drips, leaks
Include 10 x P110 sheets, 5 x P300 pillows, 5 x P200 mini-brooms, 2x disposal bags and ties
Quantità confezione 1 Ea.
Spessore 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato