Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert Model C2 Microbore Injector
Codice prodotto. 11523970
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11523970
Marca: Thermo Scientific™ CZSL10PK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Can be used as an injector or switching valve
  • 1/16 in. fittings
  • 0.010 in. ports
  • Available in 6-port or 10-port configurations
  • Available with manual or microelectric actuator
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione 10 μL