Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso in PMP CheMobil™
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flow indicator with impeller functions in both directions and in any position
- The impeller starts to rotate at a flow rate about 150mL/min (liquids)
- Not suitable for strong acids, alkalis and solvents
- CheMobil Flow Indicators can be steam sterilized and feature good chemical resistance
- For hoses with inner diameter of 6 to 11mm
- Pressure resistant up to 2bar
- Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
- Color coding - blue, red and black
- °
Specifica
Specifica
| Tipo | Indicatore di flusso CheMobil |
| Float Material | Polypropylene |
| Valori nominali pressione | 2 bar |
| Colore | Nero |
| Intervallo di portata | 150 mL/min |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per numerose sostanze grazie alla sua buona resistenza chimica; non adatto per acidi, alcali e solventi forti |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.01 kg |
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)