Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
- PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
- Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
- Can be sterilized repeatedly.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | PTFE |
| Colore | Translucent |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 132 mm |
| Materiale | PFA |
| Forma | Cylindrical |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Product Type | Test Tube |