Learn More
Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 scatole (2 pollici)
7 scatole (2 pollici)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Freezers
Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi
Congelatori da 3 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifications
Specifications
| Product Type | Side Access Rack Tower |
| Colore | Silver |
| Capacità | 12 scatole (2 pollici) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 12 Boxes/Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi |
| Compatibilità del congelatore (capacità) | 12.7, 17, 20 piedi cubi |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 67.3 cm |
| Show More |