Learn More
Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks
Codice prodotto. 11800553 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 scatole (2 pollici)
7 scatole (2 pollici)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Freezers
Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi
Congelatori da 3 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11800553
Marca: Thermo Scientific™ 398188
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microplate Rack
Colore Silver
Capacità Plates
Posizioni 27
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
Compatibilità del congelatore (capacità) 12.7, 17, 20  cu. ft.
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Altezza (sistema metrico) 65.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 25.8 in.
Profondità (sistema imperiale) 3.5 in.
Profondità (sistema metrico) 8.9 cm