Learn More
Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 scatole (2 pollici)
7 scatole (2 pollici)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Freezers
Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi
Congelatori da 3 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Product Type | Wire Basket (Rollers) |
| Colore | Silver |
| Capacità | General Freezer Items |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12.7, 20 cu. ft. Freezers |
| Compatibilità del congelatore (capacità) | 12.7 and 20 cu. ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 31.2 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12.3 in. |
| Vedi altri risultati |