Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NB120-6713
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot.Spezifikation
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot | |
Human IgG whole molecule | |
1 mg | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum. | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen) | |
Unconjugated | |
Chicken | |
Multi-step | |
RUO | |
Secondary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur