Learn More
Chloramphenicol (Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10255203
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
For selecting transformed cells containing chloramphenicol resistance genes
Used as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol resistance genes. Mode of Action: Inhibits translation on the 50S ribosomal subunit at the peptidyltransferase step (elongation inhibition).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol
Tipo Chloramphenicol
Forma fisica Solid
CAS 56-75-7
pH 5 to 7
Punto di fusione 149°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Indice di Merck 15, 2077
Imballaggio Poly Bottle
Sinonimo Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
InChI Key WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Peso formulazione 323.13
Rotazione specifica Inclusive between 17° (+ or -)
Colore White
Quantità 100 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramphenicol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.