Learn More
Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aq. soln., non-sterile
Codice prodotto. 11344098
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2000mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 11344098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041385.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aq. Soln is used as an oral antiseptic agent and anti-microbial agent. It is an active ingredient in germicidal mouthwash, pet shampoo, surgical lubricants and wipes and hand soap. It is utilized in the study to know the role of essential oils for improving skin antisepsis. It plays a vital role as disinfectants and preservative in pharmaceutical products. It is also used as an additive in cosmetics such as creams, toothpaste and deodorants.
Solubility
Miscible with water, ethanol and acetone.
Notes
Store in a cool place. Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18472-51-0
Formula molecolare C34H54Cl2N10O14
Molecular Weight (g/mol) 897.76
Numero MDL MFCD00083599
InChI Key YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Sinonimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
IUPAC Name (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]guanidine;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid;sulfane
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorhexidine digluconate
Nota nome Non-sterile
Colore Colorless
Densità 1.06 g/mL
Intervallo percentuale saggio 20% w/v aq. soln.
Quantità 25 mL
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/v aq. soln.
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chlorhexidine digluconate