Learn More
Chloride Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloride |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | Cl- |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 250 mL |