Learn More
Standard cloruro per la cromatografia a ioni, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-218039 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 10570603
Marca: SPEX Certiprep ASCL92Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Spécification
Materiale o nome chimico Chloride Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Con certificato di analisi.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 99.9
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantità 125 ml
Grado IC
Afficher plus Afficher moins
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis