Learn More
chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Materiale o nome chimico | chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
Punto di fusione | 190.0°C |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble in water |
Peso formulazione | 671.68 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.