Learn More
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10008881
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12279-09-3
Formula molecolare C32H56Cl2Rh2
Molecular Weight (g/mol) 717.51
Numero MDL MFCD00013287
InChI Key GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Sinonimo chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
PubChem CID 53384308
IUPAC Name cyclooctene;rhodium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Punto di fusione 187.0°C to 191.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 717.52
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.