Learn More
chlorodimethylsilane, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10541611
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
1066-35-9
C2H6ClSi
93.61
MFCD00000495
QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
6327132
chloro(dimethyl)silicon
C[Si](C)Cl
1066-35-9
C2H6ClSi
93.61
MFCD00000495
QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
6327132
chloro(dimethyl)silicon
C[Si](C)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico chlorodimethylsilane
Punto di fusione -111°C
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Punto d'infiammabilità -28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2SiHCl
Indice di rifrazione 1.3820 to 1.384
Quantità 50 g
Fieser 13,73
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 94.62
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.