Learn More
chlorodiphenylphosphine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10091901
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1079-66-9
Formula molecolare C12H10ClP
Molecular Weight (g/mol) 220.64
Numero MDL MFCD00000529
InChI Key XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
IUPAC Name chloro(diphenyl)phosphane
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodiphenylphosphine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2290g/mL
Punti di ebollizione 320.0°C
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H5)2PCl
Indice di rifrazione 1.6340 to 1.6370
Quantità 25 g
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Indice di Merck 15, 2139
Gravità specifica 1.229
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently with water
Peso formulazione 220.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiphenylphosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.