Learn More
Chloroform, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
HDPE bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -63°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 61°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Numero MDL | 826 |
| Pressione del vapore | 213mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.56 mPaS at 20°C |
| IUPAC Name | trichloromethane |
| Vedi altri risultati |