Learn More
Chloroform, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598534
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Histological Use; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Quantità 4 L
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravità specifica 1L = 1.48kg
Peso formulazione 119.38
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.