Learn More
Chloroform, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
151.00€ - 733.00€
Identificatori chimici
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formula molecolare | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
Numero MDL | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
IUPAC Name | trichloromethane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15588534
|
Avantor J.T.Baker
9180-01 |
500 mL | Narrow Mouth Amber Glass Bottle | N/A | |||||
15508544
|
Avantor J.T.Baker
9180-22 |
1 L | Aluminum Bottle |
363.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15598534
|
Avantor J.T.Baker
9180-03 |
4 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle | N/A | |||||
Descrizione
- For Histological Use; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Identificatori chimici
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichloromethane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Specifica
Chloroform | |
Meets ACS reagent chemical requirements | |
CHCl3 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
67-66-3 | |
1L = 1.48kg | |
MFCD00000826 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
119.38 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.