Learn More
Chloroform, >=99.8%, ACS reagent, stab. with EtOH, meets the requir. of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10042593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10042593
Marca: Thermo Scientific Acros 423550251
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-66-3, 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63.0°C
Nota nome Stabilized
Informazioni di decomposizione 290°C
Densità 1.4800g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C
Quantità 25 L
Spettro a infrarossi Conforms to Ref Report
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4443 to 1.4463
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Gravità specifica 1.48
Formula lineare CHCl3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Indice di Merck 15, 2142
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
IUPAC Name cloroformio
Peso formulazione 119.38
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagente ACS