Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK Octapeptide (26-33)
For cellular and molecular biology applications
85.93€ - 131.66€
Specifica
Metodo di purificazione | HPLC |
---|---|
Nome comune | CCK 8 |
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecolare | 1143.27 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15418119
|
Thermo Scientific Chemicals
|
0.5 mg |
85.93€
0.50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15428119
|
Thermo Scientific Chemicals
|
1 mg |
131.66€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cholecystokinin, CCK Octapeptide (26-33) is used in the biological studies in the preparation of opioid receptors agonistic and CCK receptor antagonistic activity. It plays a role in satiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
1143.27 | |
RUO - research use only |
CCK 8 | |
Solid | |
Cholecystokinin, CCK Octapeptide (26-33) | |
Asp-Tyr(SO3H)-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
RUO – Research Use Only