Learn More
Chroma Gesellschaft™ 13mm Plier Style Decapper
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) tappo | 11 mm |
| Tipo | Plier-style Decapper |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 11 mm Caps |
| Tipo di vial | Crimp Top Vial |