Learn More
Azpack™ Fiale tubolari in vetro Chroma Gesellschaft™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
Diametro (sistema metrico):
14.25 mm (Neck O.D.)
Altezza (sistema metrico):
39.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 441
Descrizione
- Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
- Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
- Crimp neck
- Supplied without caps
Specifica
Specifica
| Tipo | Fiala tubolare |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Stile collo | Capsula |
| Quantità | 441/conf. |
| Dimensione chiusura | 13mm |
| Diametro (sistema metrico) | 14.25 mm (Neck O.D.) |
| Diameter (Metric) Inside Neck | 6.35 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 39.5 mm |