Learn More
Azpack™ Fiale tubolari in vetro Chroma Gesellschaft™
Codice prodotto. p-8001912
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
Diametro (sistema metrico):
14.25 mm (Neck O.D.)
Altezza (sistema metrico):
39.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 441
Codice prodotto. 10653205
Marca: Azpack™ 10653205
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure optimum protection of the contents against premature aging. Azpack™ Freeze Drying and Injection Vials protect content integrity and loss of effectiveness.
  • Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
  • Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
  • Crimp neck
  • Supplied without caps
Specifica
Tipo Fiala tubolare
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Stile collo Capsula
Quantità 441/conf.
Dimensione chiusura 13mm
Diametro (sistema metrico) 14.25 mm (Neck O.D.)
Diameter (Metric) Inside Neck 6.35 mm
Altezza (sistema metrico) 39.5 mm