Learn More
Ansell™ Guanti monouso Microflex™ 93-260
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15613074
Click to view available options
Size:
X-Small
S
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Protezione chimica sottile ma robusta con comfort ineguagliabile. I guanti monouso Microflex™ 93-260 hanno l'esterno resistente ai solventi, uno strato intermedio resistente alle sostanze acide e basiche e uno strato interno che rende più facile indossarli.
  • Three layer design for superior protection against harsh chemicals including acids, solvents and bases
  • Thin mil construction provides enhanced tactility and dexterity
  • Extra soft material and ergonomic design for outstanding fit, feel and flexibility for longer wear time
  • Lower acceptable pinhole rate (0.65 AQL) and extended cuff for reliable protection against hazardous substances
  • Silicone free formulation and processing ensure better product protection
SIZE CHART
XS5.5 to 6
S6.5 to 7
M7.5 to 8
L6.5 to 9
XL9.5 to 10
2XL10.5 to 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, Tipo II, PPE 89/686, EN 420, 388 e 374 Categoria III
Colore Esterno verde con interno blu, Blue
Monouso
Hand Ambidestri
Materiale Nitrile e neoprene, Neoprene
Powdered Senza talco
Product Type Guanti monouso
Size 2 X-Large
Spessore (sistema metrico) 0.198mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto A biglia, allungata
Modello Da 93 a 260
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 0.65 AQL
Quantità Confezione da 50
Resistente a Prodotti chimici corrosivi inclusi acidi, solventi e basi
Forza di trazione 22 Mpa
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm