Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Product Type:
Sample Bag
Write-on Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Clear in color
- Tight seal ensured
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Larghezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 405 mm |
| Product Type | Sample Bag |