Learn More
Minigrip™ Sacchetti scrivibili richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Polyethylene
- Resealable
- Autoclavable
- Three write-on bars for labelling
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Larghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |