Learn More
Minigrip™ Sacchetti scrivibili richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Codice prodotto. 10758235
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10758235
Marca: Minigrip™ BAJ340065X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label bag contents with ease. Minigrip™ Resealable Write-on Bags provide three white bars specifically designed for writing on with inkpen or marker.
  • Polyethylene
  • Resealable
  • Autoclavable
  • Three write-on bars for labelling
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Quantità Confezione da 100
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 190 mm