Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox B Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730467
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
45 mL | |
4 mg | |
60 to 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Alox B | |
150 m2/g |