Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 25 SiOH Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
:
I.D.: 21.2mm
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Tipo | Flash Column |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Biotage Isolera Systems |