Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C 18 ec Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10014260
  • 194.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Silica
SPE Hydra
45 μm
Solid Phase Extraction Column
Non-polar, Hydrophobic
60 μm
1 mL
HPLC, GC, TLC, SPE Application
Chromabond C 18 ec
Yes
Spherical
500 m2/g