Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730405
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
45 mL | |
5 g | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
Non-polar, Hydrophobic | |
500 m2/g |
14% | |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond C18 ec | |
Yes | |
60 μm |