Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column
146.00€ - 164.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 5.5% |
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10092871
|
Macherey-Nagel™
730420 |
3 mL | 200 mg | N/A | |||||
10032901
|
Macherey-Nagel™
730421 |
6 mL | 500 mg |
146.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Silica | |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |
5.5% | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond CN | |
Hydrophobic | |
500 m2/g |