Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730753
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
3 mL | |
60 mg | |
80 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
650 to 700 m2/g |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Easy | |
50 μm |