Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Empty SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | Empty |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Tipo | Empty Solid Phase Extraction Column |
| Include | Glass fiber frits, filter element |