Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Fiber Frit
Ideal for high temperature SPE applications. Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Fiber Frit are designed for individual packing of empty glass SPE columns with Chromabond™ adsorbents (glass columns, adsorbents sold separately).
197.00€ - 239.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass Column |
Tipo | Frit |
Materiale | Glass Fiber |
Quantità | 250 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10015671
|
Macherey-Nagel™
730191 |
3 mL |
197.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10347931
|
Macherey-Nagel™
730192 |
6 mL |
239.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Frits act as filters in solid phase extraction chromatography. They help to hold the column packing in place and facilitates sorbent packing in the column. Glass fiber columns/frits have many advantages:
- Resistant to acids, bases and most organic solvents
- Has low absorption for most biological macromolecules
- Ideal for high-temperature applications
Specifica
Solid Phase Extraction | |
Frit | |
250 Pack |
Glass Column | |
Glass Fiber |