Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione del poro:
55 to 65 Å
55 to 65 μm
Descrizione:
Adsorbent Weight: 100mg
Adsorbent Weight: 150mg
Adsorbent Weight: 200mg
Adsorbent Weight: 30mg
Adsorbent Weight: 500mg
Adsorbent Weight: 60mg
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Descrizione | Adsorbent Weight: 30mg |
| Dimensione particelle | 85 μm |
| Assorbente | Chromabond HR-XAW |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Dimensione del poro | 55 to 65 Å |
| Area della superficie (sistema metrico) | 850 m2/g |